Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 1 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
818095796.0500 818095796.1000
CHMP818095796.0500EA 75.8 PLN
CHMP818095796.0500 CHMP818095796.1000
tiosiarczan (VI) sodu 1 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844