Drukuj

tiosiarczan (VI) sodu 0.02 mol/l (0.02 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate

818095802.0500 818095802.1000
CHMP818095802.0500EA 71.9 PLN
CHMP818095802.0500 CHMP818095802.1000
tiosiarczan (VI) sodu 0.02 mol/l (0.02 N) in aqueous solution volumetric solution
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR