Drukuj
Wodorotlenek sodu 5 mol/l (5 N) aqueous solution Volumetric
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
810953174.0500 810953174.1000 810953174.0100
CHMP810953174.0500EA 68.6 PLN
CHMP810953174.0500 CHMP810953174.1000 CHMP810953174.0100
Wodorotlenek sodu 5 mol/l (5 N) aqueous solution Volumetric
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627