Wodorotlenek sodu 1 mol/l (1 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
810953190.0500
810953190.1000
CHMP810953190.0500EA
88.6
PLN
CHMP810953190.0500
CHMP810953190.1000
Wodorotlenek sodu 1 mol/l (1 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 3266 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...