Wodorotlenek sodu 10 mol/l (10 N) in aqueous solution, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
E584-100MLEA
344
PLN
E584-100ML
E584-500ML
Wodorotlenek sodu 10 mol/l (10 N) in aqueous solution, Reagent Grade
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acid Titration | 9900 mmol/l – 10100 mmol/l |