Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.2 mol/l (0.2 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
810953159.1000 810953159.0500
CHMP810953159.1000EA 66.9 PLN
CHMP810953159.1000 CHMP810953159.0500
Wodorotlenek sodu 0.2 mol/l (0.2 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III