Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.05 mol/l (0.05 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
810953166.1000 810953166.2500 810953166.5000 810953166.0500
CHMP810953166.1000EA 74.7 PLN
CHMP810953166.1000 CHMP810953166.2500 CHMP810953166.5000 CHMP810953166.0500
Wodorotlenek sodu 0.05 mol/l (0.05 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III