Drukuj
Kwas azotowy 1 mol/l (1 N) roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
809683168.0500 809683168.1000 809683168.2500 809683168.5000
CHMP809683168.0500EA 52.4 PLN
CHMP809683168.0500 CHMP809683168.1000 CHMP809683168.2500 CHMP809683168.5000
Kwas azotowy 1 mol/l (1 N) roztwór volumetryczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Gęstość: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 3264
ADR: 8,III