Drukuj
Kwas azotowy 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
809683166.0500 809683166.1000 809683166.2500 809683166.5000
CHMP809683166.0500EA 39 PLN
CHMP809683166.0500 CHMP809683166.1000 CHMP809683166.2500 CHMP809683166.5000
Kwas azotowy 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór volumetryczny
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 3264
ADR: 8,III