Drukuj

Kwas fluorowodorowy 1 mol/l (1 N) roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

805504600.0500 805504600.1000
CHMP805504600.0500EA 116 PLN
CHMP805504600.0500 CHMP805504600.1000
Kwas fluorowodorowy 1 mol/l (1 N) roztwór volumetryczny
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR