Drukuj

Kwas fluorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

805504602.1000 805504602.0500
CHMP805504602.1000EA 84.2 PLN
CHMP805504602.1000 CHMP805504602.0500
Kwas fluorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór volumetryczny
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR