Drukuj

chlorek potasu 4 mol/l (4 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR

817397405.0500 817397405.1000 817397405.0100
CHMP817397405.0500EA 102 PLN
CHMP817397405.0500 CHMP817397405.1000 CHMP817397405.0100
chlorek potasu 4 mol/l (4 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
chlorek potasu
Formuła: KCl
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR