Drukuj

chlorek potasu 3 mol/l (3 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR

817397400.0250 817397400.1000 817397400.0500 817397400.0100 817397400.2500 817397400.5000
CHMP817397400.0250EA 83 PLN
CHMP817397400.0250 CHMP817397400.1000 CHMP817397400.0500 CHMP817397400.0100 CHMP817397400.2500 CHMP817397400.5000
chlorek potasu 3 mol/l (3 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
chlorek potasu
Formuła: KCl
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR