Drukuj
Wodorotlenek sodu 50% aqueous solution, pure
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
528109265.0500 528109265.1000 528109265.2500 528109265.5000 528109265.9010
CHMP528109265.0500EA 33.5 PLN
CHMP528109265.0500 CHMP528109265.1000 CHMP528109265.2500 CHMP528109265.5000 CHMP528109265.9010
Wodorotlenek sodu 50% aqueous solution, pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627