Drukuj

Wodorotlenek sodu 50% in aqueous solution, Technical Grade

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Caustic soda

528109256.1000 528109256.2500 528109256.5000
CHMP528109256.1000EA 46.8 PLN
CHMP528109256.1000 CHMP528109256.2500 CHMP528109256.5000
Wodorotlenek sodu 50% in aqueous solution, Technical Grade
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR