Drukuj

Wodorotlenek sodu 50% roztwór wodny, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

118109256.0500 118109256.1000 118109256.2500 118109256.5000 118109256.9010 118109256.9020
CHMP118109256.0500EA 34 PLN
CHMP118109256.0500 CHMP118109256.1000 CHMP118109256.2500 CHMP118109256.5000 CHMP118109256.9010 CHMP118109256.9020
Wodorotlenek sodu 50% roztwór wodny, czysty reagent analityczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR