Drukuj
Wodorotlenek sodu 45% roztwór wodny, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
528109263.0500 528109263.1000 528109263.2500 528109263.5000 528109263.9010
CHMP528109263.0500EA 33.5 PLN
CHMP528109263.0500 CHMP528109263.1000 CHMP528109263.2500 CHMP528109263.5000 CHMP528109263.9010
Wodorotlenek sodu 45% roztwór wodny, czysty reagent analityczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II