Drukuj
Wodorotlenek sodu 40% in aqueous solution, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
528109254.1000 528109254.2500 528109254.5000
CHMP528109254.1000EA 45.7 PLN
CHMP528109254.1000 CHMP528109254.2500 CHMP528109254.5000
Wodorotlenek sodu 40% in aqueous solution, Technical Grade
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627