Wodorotlenek sodu 30% in aqueous solution, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
528109249.0500
528109249.1000
528109249.2500
528109249.5000
528109249.9010
CHMP528109249.0500EA
32.4
PLN
CHMP528109249.0500
CHMP528109249.1000
CHMP528109249.2500
CHMP528109249.5000
CHMP528109249.9010
Wodorotlenek sodu 30% in aqueous solution, pure analytical reagent
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 9…10 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,08627 |