Drukuj
Wodorotlenek sodu 30% roztwór wodny, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
528109247.1000 528109247.2500 528109247.5000 528109247.9030
CHMP528109247.1000EA 45.2 PLN
CHMP528109247.1000 CHMP528109247.2500 CHMP528109247.5000 CHMP528109247.9030
Wodorotlenek sodu 30% roztwór wodny, Technical Grade
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II