Drukuj
Wodorotlenek sodu 25% roztwór wodny, czysty
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
428109255.0500 428109255.1000 428109255.2500 428109255.5000 428109255.9010
CHMP428109255.0500EA 31.2 PLN
CHMP428109255.0500 CHMP428109255.1000 CHMP428109255.2500 CHMP428109255.5000 CHMP428109255.9010
Wodorotlenek sodu 25% roztwór wodny, czysty
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II