Drukuj
Wodorotlenek sodu 20% in aqueous solution, pure
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
428109250.0500 428109250.1000 428109250.2500 428109250.5000 428109250.9010 428109250.9020
CHMP428109250.0500EA 29 PLN
CHMP428109250.0500 CHMP428109250.1000 CHMP428109250.2500 CHMP428109250.5000 CHMP428109250.9010 CHMP428109250.9020
Wodorotlenek sodu 20% in aqueous solution, pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627