Kwas azotowy 65%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
115296032.1000
115296032.0500
115296032.5000
115296032.2500
115296032.9010
115296032.9020
CHMP115296032.1000EA
80.3
PLN
CHMP115296032.1000
CHMP115296032.0500
CHMP115296032.5000
CHMP115296032.2500
CHMP115296032.9010
CHMP115296032.9020
Kwas azotowy 65%, czysty reagent analityczny
Kwas azotowy
Formuła:
HNO₃ Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,06608 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...