Drukuj
Kwas azotowy 60%, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
115296031.5000 115296031.0500 115296031.1000 115296031.2500
CHMP115296031.5000EA 228 PLN
CHMP115296031.5000 CHMP115296031.0500 CHMP115296031.1000 CHMP115296031.2500
Kwas azotowy 60%, pure analytical reagent
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼120 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610