Drukuj

Kwas azotowy 25%, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Nitric acid solution

115296036.1000 115296036.2500 115296036.5000
CHMP115296036.1000EA 39.6 PLN
CHMP115296036.1000 CHMP115296036.2500 CHMP115296036.5000
Kwas azotowy 25%, pure zA
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼86 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR