Drukuj

Kwas azotowy 20%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425296048.1000 425296048.2500 425296048.5000 425296048.0500
CHMP425296048.1000EA 947 PLN
CHMP425296048.1000 CHMP425296048.2500 CHMP425296048.5000 CHMP425296048.0500
Kwas azotowy 20%, czysty
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
Temp. Wrzenia: ∼86 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR