Drukuj

Kwas fluorowodorowy 60%, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115504644.2500 115504644.5000
CHMP115504644.2500EA 370 PLN
CHMP115504644.2500 CHMP115504644.5000
Kwas fluorowodorowy 60%, pure zA
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 I

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR