Drukuj

Kwas fluorowodorowy 50%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425504640.1000 425504640.0500 425504640.2500 425504640.5000
CHMP425504640.1000EA 141 PLN
CHMP425504640.1000 CHMP425504640.0500 CHMP425504640.2500 CHMP425504640.5000
Kwas fluorowodorowy 50%, pure
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR