Kwas fluorowodorowy 50%, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
115504643.0500
115504643.1000
115504643.2500
115504643.5000
CHMP115504643.0500EA
92.5
PLN
CHMP115504643.0500
CHMP115504643.1000
CHMP115504643.2500
CHMP115504643.5000
Kwas fluorowodorowy 50%, pure zA
Kwas fluorowodorowy
Formuła:
HF MW: 20.01 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011346 Numer CAS: 7664-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8 Jednostka: 1790 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...