Kwas fluorowodorowy 40%, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
425504639.5000
425504639.1000
425504639.0500
425504639.2500
425504639.9010
CHMP425504639.5000EA
1300
PLN
CHMP425504639.5000
CHMP425504639.1000
CHMP425504639.0500
CHMP425504639.2500
CHMP425504639.9010
Kwas fluorowodorowy 40%, pure
Kwas fluorowodorowy
Formuła:
HF MW: 20.01 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011346 Numer CAS: 7664-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8 Jednostka: 1790 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...