Drukuj

Kwas fluorowodorowy 20%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425504632.0500 425504632.1000 425504632.2500 425504632.5000
CHMP425504632.0500EA 72.5 PLN
CHMP425504632.0500 CHMP425504632.1000 CHMP425504632.2500 CHMP425504632.5000
Kwas fluorowodorowy 20%, pure
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR