Kwas chlorowodorowy 30%, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
425752837.0500
425752837.1000
425752837.2500
425752837.5000
425752837.9020
CHMP425752837.0500EA
20.1
PLN
CHMP425752837.0500
CHMP425752837.1000
CHMP425752837.2500
CHMP425752837.5000
CHMP425752837.9020
Kwas chlorowodorowy 30%, czysty
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...