Drukuj

Kwas chlorowodorowy 25%, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

115752836.1000 115752836.0500 115752836.2500 115752836.5000
CHMP115752836.1000EA 38.5 PLN
CHMP115752836.1000 CHMP115752836.0500 CHMP115752836.2500 CHMP115752836.5000
Kwas chlorowodorowy 25%, pure zA
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR