Drukuj

Kwas chlorowodorowy 20%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

425752833.0500 425752833.1000 425752833.2500 425752833.5000
CHMP425752833.0500EA 19 PLN
CHMP425752833.0500 CHMP425752833.1000 CHMP425752833.2500 CHMP425752833.5000
Kwas chlorowodorowy 20%, czysty
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR