Drukuj

Kwas chlorowodorowy 15%, Technical Grade

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

325752847.5000 325752847.1000
CHMP325752847.5000EA 98.1 PLN
CHMP325752847.5000 CHMP325752847.1000
Kwas chlorowodorowy 15%, Technical Grade
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR