Drukuj

Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 20% roztwór wodny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115779704.0500 115779704.1000
CHMP115779704.0500EA 141 PLN
CHMP115779704.0500 CHMP115779704.1000
Kwas trichlorooctowy (lodowaty) 20% roztwór wodny
Kwas trichlorooctowy (lodowaty)
Formuła: Cl₃CCOOH
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004177
Numer CAS: 76-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-927-2
Jednostka: 2564
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR