Drukuj

Kwas octowy ≥80%, czysty

Dostawca: POCH ( A AVANTOR BRAND)
Niebezpieczeństwo

POCH568733423-1LEA 75.2 PLN
POCH568733423-1L
Kwas octowy ≥80%, czysty
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR