Drukuj
miedź
Dostawca: CHEMPUR
526111851.0025 526111851.0050 526111851.0100 526111851.0250
CHMP526111851.0025EA 175 PLN
CHMP526111851.0025 CHMP526111851.0050 CHMP526111851.0100 CHMP526111851.0250
miedź
miedź
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545