Drukuj

Jod, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

424912406.0100 424912406.0050 424912406.0250 424912406.0500 424912406.1000 424912406.9010
CHMP424912406.0100EA 205 PLN
CHMP424912406.0100 CHMP424912406.0050 CHMP424912406.0250 CHMP424912406.0500 CHMP424912406.1000 CHMP424912406.9010
Jod, czysty
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05036

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR