Drukuj

2-Propanol 90% 90 v/v

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Alkohol izopropylowy, Izopropanol

527515002.0500 527515002.1000 527515002.2500 527515002.5000
CHMP527515002.0500EA 25.7 PLN
CHMP527515002.0500 CHMP527515002.1000 CHMP527515002.2500 CHMP527515002.5000
2-Propanol 90% 90 v/v
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82
Temp. topnienia: -89
Gęstość: 0.8…0.92 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-661-7
Jednostka: 1987
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR