Drukuj
Wodorotlenek sodu 2% aqueous solution, pure
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
428109257.0500 428109257.1000 428109257.2500 428109257.5000
CHMP428109257.0500EA 24 PLN
CHMP428109257.0500 CHMP428109257.1000 CHMP428109257.2500 CHMP428109257.5000
Wodorotlenek sodu 2% aqueous solution, pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627