Wodorotlenek sodu 2% in aqueous solution, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
118109275.9020
118109275.0500
118109275.1000
118109275.2500
118109275.5000
CHMP118109275.9020EA
596
PLN
CHMP118109275.9020
CHMP118109275.0500
CHMP118109275.1000
CHMP118109275.2500
CHMP118109275.5000
Wodorotlenek sodu 2% in aqueous solution, pure analytical reagent
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 Temp. topnienia: 323 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...