Drukuj
chlorek potasu 3.3 mol/l (3.3 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
817397403.0500 817397403.1000
CHMP817397403.0500EA 82.5 PLN
CHMP817397403.0500 CHMP817397403.1000
chlorek potasu 3.3 mol/l (3.3 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
chlorek potasu
Formuła: KCl
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8