2,7-Diaminofluorene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Fluorene-2,7-diamine, 2,7-Diamino-fluorene, Fluorene-2,7-diyldiamine
H55402.03
H55402.06
H55402.03EA
660
PLN
H55402.03
H55402.06
2,7-Diaminofluorene 97%
2,7-Diaminofluorene
Purity: 97+%
CAS No.: 525-64-4
Molecular Formula: C13H12N2
Formula Weight: 196.25
Melting Point: 160-162°
Beilstein Reference: 2099859
Merck Reference: 14,4156
MDL No.: MFCD00001128
Formuła:
C₁₃H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 467 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 160…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001128 Numer CAS: 525-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-377-5 Klasyfikacja Merck : 14,4156 |