Drukuj
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny, treated with sodium carbonate, flux calcined
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
H33152.0B H33152.0I
H33152.0BEA 464 PLN
H33152.0B H33152.0I
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny, treated with sodium carbonate, flux calcined
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132803
Numer CAS: 68855-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 272-489-0