Drukuj
Siarczan glinu 0,3% in aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Aluminum sulphate
524547306.1000 524547306.5000 524547306.9010
CHMP524547306.1000EA 40.1 PLN
CHMP524547306.1000 CHMP524547306.5000 CHMP524547306.9010
Siarczan glinu 0,3% in aqueous solution
Siarczan glinu
Formuła: Al₂O₁₂S₃
MW: 342.15 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 770
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003423
Numer CAS: 10043-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
Klasyfikacja Merck : 12,00381