2-Amino-5-bromobenzonitrile 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H55217.03
H55217.06
H55217.03EA
369
PLN
H55217.03
H55217.06
2-Amino-5-bromobenzonitrile 96%
2-Amino-5-bromobenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 39263-32-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 96-100°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00158946
Formuła:
C₇H₅BrN₂ Temp. topnienia: 96…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00158946 Numer CAS: 39263-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 254-387-8 ADR: 6.1,III |