Wodorotlenek sodu 33% roztwór wodny, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
118109250.5000
118109250.0500
118109250.1000
118109250.2500
118109250.9010
CHMP118109250.5000EA
241
PLN
CHMP118109250.5000
CHMP118109250.0500
CHMP118109250.1000
CHMP118109250.2500
CHMP118109250.9010
Wodorotlenek sodu 33% roztwór wodny, czysty reagent analityczny
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,II |