Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.005 mol/l (0.005 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: CHEMPUR
810953194.0500 810953194.1000
CHMP810953194.0500EA 61.9 PLN
CHMP810953194.0500 CHMP810953194.1000
Wodorotlenek sodu 0.005 mol/l (0.005 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III