4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Cyano-2-iodoaniline
H55400.03
H55400.06
H55400.03EA
296
PLN
H55400.03
H55400.06
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 33348-34-4
Molecular Formula: C7H5IN2
Formula Weight: 244.03
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD04039964
Formuła:
C₇H₅IN₂ Temp. topnienia: 112…115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039964 Numer CAS: 33348-34-4 |